Der FocusJet-Zerstäuber ist der Einlass für den Pumpenfluss am Charged-Aerosol-Detektor. Eluat von der Säule fließt in den Zerstäuber und vermischt sich mit gefiltertem Gas, das in den Zerstäuber strömt. Durch das konzentrische Fluss-Design des Zerstäubers wird in der Sprühkammer ein Aerosol erzeugt.
FocusJet-Zerstäuber
Abbildung: FocusJet-Zerstäuber