Die für den Anwender zugänglichen Komponenten des Detektors befinden sich direkt hinter den Gerätetüren:
Innenansicht
Abbildung: Innenansicht
Nr.
Beschreibung
1
Tastatur mit Statusanzeigen
2
Gasfilter-Einheit hinter der Schutzabdeckung
3
Leckage-Wanne
4
Zerstäuber (nach Einbau)
5
Waste-Auslass
6
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
7
Drainage-Ablauf
8
Leaksensor