Der Detektor ist im Wesentlichen wie folgt ausgestattet:
  • Charged-Aerosol-Detektion (CAD) für Flüssigchromatographie zur Detektion von allen nichtflüchtigen und vielen halbflüchtigen Analyten
  • Ein Detektionsverfahren, bei dem Ladung gemessen wird, die proportional zur Menge des Analyten ist und die bei nichtflüchtigen Analyten unabhängig von der chemischen Struktur des Analyten ist
    Im Vergleich zur UV-Detektion wird für die Messung kein Chromophor benötigt, und im Vergleich zur Massenspektrometrie ist eine Ionisierung des Analyten nicht erforderlich.
  • Detektion mit hoher Empfindlichkeit bis in den sub-Nanogramm-Bereich und einem breiten dynamischen Bereich
  • FocusJet™-Zerstäuber mit einem konzentrischen Design für einen breiteren niedrigen Pumpen-Flussraten-Bereich
  • Einstellbare Verdampfungstemperatur zur Optimierung der Analyten-Reaktion und zur Verwendung mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln
    • VH-D20 Detektor: Einstellbarer Bereich für die Verdampfungstemperatur
    • VF-D20 Detektor: Auswählbare Verdampfungstemperaturen
  • Für die Datenaufnahme stehen dem Detektor folgende Datenaufnahmeraten zur Verfügung:
    • VH-D20 Detektor: Bis 200 Hz
    • VF-D20 Detektor: Bis 100 Hz