Das Netzteil des Geräts verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich und kann sich automatisch an jede Netzspannung innerhalb des spezifizierten Bereichs für das Gerät anpassen.
Um Stromschwankungen zu vermeiden, wird empfohlen, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zu verwenden.
VORSICHT
Stromschlag oder Schäden am Gerät
Wird das Gerät an höhere oder niedrigere als die angegebenen Spannungen angeschlossen, kann dies zu Personenschäden oder Schäden am Gerät führen.