Beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zur Optimierung der Geräteleistung:
  • Behalten Sie die Verwendungsdauer spezifischer Gerätekomponenten im Auge, die Verschleiß und Belastung unterliegen, und legen Sie entsprechende Wartungsintervalle fest (siehe Predictive Performance).
  • Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der Einstellungen auf die Detektion. Siehe Übersicht der Parameter zur Optimierung.
  • Stellen Sie sicher, dass die Betriebsbedingungen geeignet sind. Dazu gehört:
    • Stabile Umgebungsbedingungen, wie eine stabile Temperatur
    • Keine Zugluft
    • Keine Vibrationen oder mechanischen Stöße von außen
    • Stabiler Rückdruck und eine korrekt angeschlossene Waste-Leitung
  • Entgasen Sie das Lösungsmittel in der Vanquish-Pumpe.
  • Richtlinien und Empfehlungen zur Verwendung von mobilen Phase mit dem Charged-Aerosol-Detektor finden Sie in Abschnitt Hinweise zur Mobilen Phase für den Detektor.
  • Führen Sie regelmäßige Wartungen an der Stickstoff- und Luftquelle für Ihren Detektor durch, um eine optimale Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Beachten Sie die Anweisungen in der Anwenderdokumentation für den Stickstoffgenerator.
  • Verwenden Sie für jede Analyse eine eigene Säule, um eine wechselseitige Verunreinigung der Säule zu vermeiden.
  • Verwenden Sie keine Säulen, die mit nichtflüchtiger mobiler Phase verwendet wurden.
  • Säulen, die instabil sind und/oder dazu neigen, Partikel aus dem Säulenbett abzugeben (d. h. "Säulenbluten"), erzeugen Rauschen im Detektor. Vermeiden Sie die Verwendung solcher Säulen.
  • Wenn die mobile Phase über längere Zeit gelagert wurde, kann ein hoher Grundstrom auftreten. Ersetzen Sie die alte mobile Phase durch eine frisch angesetzte mobile Phase.
  • Wenn Sie den Detektor zur Analyse komplexer biologischer Proben verwenden, ist eine angemessene Probenvorbereitung besonders wichtig.
  • Wenn Sie einen Gradienten fahren möchten, wird empfohlen, vor der Analyse Blindproben mit dem gewünschten Gradientenprofil der Methode zu fahren. Diese Vorbehandlung der Säule verbessert die Leistungsfähigkeit sowohl der analytischen Trennsäule als auch des Detektors.