Beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen, wenn Sie Flussverbindungen anschließen:
Flussverbindungen können mit gefährlichen Substanzen gefüllt sein. Beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
Halten Sie die Werkzeuge sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
Eine detaillierte Anleitung für die Installation und Hinweise zum Umgang finden Sie in Anschließen von Fittingen, Kapillaren und Schläuchen.
ACHTUNG
TIPP
Komponenten oder Verbindungen im Flussweg zu anderen Modulen im System gegebenenfalls mit Stopfen verschlossen, um die Komponente oder Verbindung während des Transports zu schützen.
Gehen Sie wie folgt vor
Folgen Sie diesen Schritten, um die Flüssigkeitsverbindungen herzustellen und die Installation des Detektors abzuschließen:
Schließen Sie die Waste-Leitung an. Siehe Anschließen der Waste-Leitung.
Schließen Sie die Einlasskapillare an den Zerstäuber an. Siehe Anschließen der Einlasskapillare an den Zerstäuber.
Verbinden Sie den Detektor mit dem Drainage-System. Siehe Ableiten von Flüssigkeiten in den Abfall.