Wann
Der Leaksensor ist feucht. Der Leaksensor hat eine Undichtigkeit erkannt.
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Ersatzteil, je nach Erfordernis
Tuch oder Papiertuch
Vorbereitungen
Wenn Sie Undichtigkeiten beseitigen, beachten Sie die Sicherheitshinweise und allgemeinen Regeln für Wartung und Service in Wartung und Service.
Gehen Sie wie folgt vor
Finden Sie die Ursache der Undichtigkeit.
Position der Undichtigkeit | Schritte |
---|---|
Flussverbindung | 1. Da Undichtigkeiten in der Regel an Verbindungen auftreten, unterziehen Sie alle Komponenten und Verbindungen im Flussweg einer optischen Prüfung. 2. Ziehen Sie die undichte Verbindung oder Komponente nach oder tauschen Sie diese gegebenenfalls. 3. Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort. |
Zerstäuber | Wenn Flüssigkeit am Zerstäuber sichtbar ist, tritt die Undichtigkeit möglicherweise im Zerstäuber auf. 1. Bauen Sie den Zerstäuber aus dem Detektor aus (siehe Ausbauen des Zerstäubers). 2. Prüfen Sie den Zerstäuber auf Anzeichen für eine Undichtigkeit. 3. Sind keine Anzeichen für eine Undichtigkeit vorhanden, bauen Sie den Zerstäuber wieder ein (siehe Abschnitt Einbauen des Zerstäubers). 4. Ziehen Sie die undichte Verbindung oder Komponente nach oder tauschen Sie diese gegebenenfalls. 5. Fahren Sie mit den nächsten Schritten fort. |
Saugen Sie mit einem Tuch oder Papiertuch alle Flüssigkeit gründlich auf, die sich in der Leckage-Wanne und unter dem Leaksensor angesammelt hat. Achten Sie darauf, den Sensor nicht zu verbiegen.
Lassen Sie dem Sensor einige Minuten Zeit, sich auf die Umgebungstemperatur einzustellen.
Wenn der Leaksensor keine Undichtigkeit mehr meldet, können Sie den Betrieb wieder aufnehmen.