Anschlüsse am Gerät
Folgende Anschlüsse befinden sich am Gerät:
Elektrische und Gasanschlüsse an der rechten Seite des Detektors
Abbildung: Elektrische und Gasanschlüsse an der rechten Seite des Detektors
Nr.
Beschreibung
1
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
2
Sicherungshalter
3
Netzbuchse
4
System Interlink-Port
Für das Ein- und Ausschalten des Detektors über den Vanquish-Systemsockel und Kommunikation zwischen den Geräten
Zum Beispiel zwischen Charged-Aerosol-Detektor und Pumpe, um die direkte Kommunikation zwischen den Geräten im Falle einer Betriebsstörung zu ermöglichen. Bestimmte Störungen im Charged-Aerosol-Detektor lösen ein automatisches Abschalten des Pumpenflusses aus, um eine Ansammlung von überschüssiger Flüssigkeit im Detektor zu vermeiden.
5
USB-Hub (Stecker Typ "A")
Für den Anschluss anderer Module des Vanquish-Systems
6
USB-Port (Universal Serial Bus) (Stecker Typ "B")
Für den Anschluss an andere Module im Vanquish-System oder an den Rechner, auf dem das Datenmanagement-System, zum Beispiel die Software Chromeleon, installiert ist
7
Typenschild mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer (wenn vorhanden), Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen
8
Gas-Einlass
Für den Anschluss an die Gaszufuhr
9
Gas-Auslass
Für den Anschluss an die Belüftung
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die USB-Ports nur wie oben beschrieben zu verwenden. Werden die USB-Ports für andere Zwecke verwendet, kann Thermo Fisher Scientific den ordnungsgemäßen Betrieb nicht gewährleisten.
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts ausschließlich die von Thermo Fisher Scientific zur Verfügung gestellten Kabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.
  1. Platzieren Sie den Detektor so im System, wie dies entsprechend der Systemkonfiguration vorgegeben ist. Siehe Systemaufbau.
  2. Schließen Sie die erforderlichen Verbindungskabel an den Detektor an. Siehe Anschließen der Verbindungskabel.
  3. Schließen Sie das Netzkabel an (siehe Anschließen des Netzkabels).