Ein Servicetechniker von Thermo Fisher Scientific installiert das Vanquish-System einschließlich aller mitgelieferten Module, Optionen und Teile, und nimmt das System in Betrieb. Der Servicetechniker prüft, dass das Vanquish-System korrekt installiert wurde und alle Module sowie das gesamte System unter Einhaltung der Spezifikationen funktionieren. Der Servicetechniker führt zudem die Grundfunktionen und wichtigsten Merkmale vor.
Wenn der Aufbau des Geräts durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
ACHTUNG
Das Gerät ist Teil des Vanquish-Systems. Befolgen Sie daher die Reihenfolge für die Installation der Systemmodule, die in der Betriebsanleitung zum Vanquish-System beschrieben ist.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anforderungen an den Aufstellungsort. Siehe Sicherheitshinweise für die Installation und Anforderungen an den Aufstellungsort.
Bauen Sie das Gerät auf. Siehe Aufbauen der Hardware.
Stellen Sie die Flussverbindungen her. Siehe Anschließen der Flussverbindungen.
Schalten Sie das Gerät ein. Siehe Einschalten des Gerätes.
TIPP
Setzen Sie das Gerät in der Software auf. Siehe Einrichten des Gerätes in der Software.
Bereiten Sie das System für den Betrieb vor. Informieren Sie sich in der Vanquish System Betriebsanleitung.
Empfohlen:
Führen Sie eine Qualifizierung über Instrument Installation Qualification durch.
In der Software Chromeleon führt Sie ein Assistent durch den Qualifizierungsvorgang. In der Chromeleon 7 Console: Klicken Sie auf Tools > Instrument Qualification > Installation Qualification.
Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zur Instruments Installation Qualification. Die Anleitung enthält alle Informationen zum benötigten Material sowie detaillierte Anweisungen.
ACHTUNG
Wird das Gerät mit einem anderen Datensystem betrieben, lesen Sie in der Dokumentation zu der verwendeten Software nach und/oder führen Sie die Qualifizierung manuell durch. Die Bedienungsanleitung zur Instruments Installation Qualification enthält Informationen zu den Parametern, die angepasst werden müssen, sowie zu den erforderlichen Einstellungen.
Empfohlen: Führen Sie eine Qualifizierung über Operational Qualification durch.
Das Qualifizierungskit enthält alle erforderlichen Materialien für die Qualifizierung sowie detaillierte Anweisungen.
Transportieren des Geräts nach der Installation
Falls Sie das Gerät transportieren müssen, nachdem es aufgestellt und im Vanquish-System installiert wurde, bereiten Sie es für den Transport vor und transportieren Sie es an den neuen Aufstellungsort. Folgen Sie den Anweisungen in Transportieren und Versenden des Gerätes.