Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen den folgenden Anweisungen.
ACHTUNG
Um Schäden am Charged-Aerosol-Detektor zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:
TIPP
Die Außerbetriebnahme des Geräts beeinflusst den Betrieb Ihres Systems. Wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen, beachten Sie auch die Anweisungen für die Außerbetriebnahme anderer Vanquish-Systemmodule und führen Sie die entsprechenden Schritte durch (siehe dazu die Betriebsanleitungen für die Module).
Entfernen Sie die Säule.
Spülen Sie das System mit einem geeigneten, reinen Lösungsmittel (mindestens in HPLC-Qualität). Beachten Sie dabei Folgendes:
Situation nach der Außerbetriebnahme | Wenn kein Additiv verwendet wird | Wenn ein Additiv verwendet wird |
---|---|---|
Das Gerät bleibt nach der Außerbetriebnahme im Labor | Spülen Sie das System mit Methanol. 100%-iges Acetonitril sollte nicht verwendet werden. | Spülen Sie das System einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Pumpe nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. |
Das Gerät soll nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Spülen Sie das System mit Isopropanol. | Spülen Sie das System zunächst einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Pumpe nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. Spülen Sie anschließend das System mit Isopropanol. |
Achten Sie darauf, dass Probenreste, Verunreinigungen von der Säule, oder Puffer vollständig aus dem Detektor gespült werden.
TIPP
Als Löslichkeitsvermittler können Sie 100% Methanol verwenden, um den Charged-Aerosol-Detektor zu spülen.
Schalten Sie den Pumpenfluss ab und dann den Gasfluss:
- Schalten Sie den Pumpenfluss zum Detektor ab.
- Warten Sie mindestens 30 Minuten. Während der Wartezeit führt der Detektor übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
ACHTUNG
Schäden am Detektor
Ein zu frühes Ausschalten des Gasflusses kann zu Kondensation, dadurch zum Verschleiß von Detektorkomponenten und/oder zur Überschwemmung führen.
- Schalten Sie den Gasfluss am Detektor aus.
- Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie fortfahren.
- Schalten Sie die Gaszufuhr zum Detektor ab.
Dieser Schritt ist wie folgt abhängig:
Situation | Schritte |
---|---|
Das Gerät und alle anderen Systemmodule bleiben im Systemturm und alle Systemmodule sollen ausgeschaltet werden | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel aus. |
Das Gerät soll nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Wenn eines der Module aus dem Systemturm entfernt werden soll, schalten Sie alle Systemmodule über ihren Hauptschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten. Folgen Sie den Anweisungen in Transportieren und Versenden des Gerätes. |