Beachten Sie beim Betrieb des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
VORSICHT
Explosionsgefahr oder Schäden am Detektor
Wenn Sie Tetrahydrofuran (THF) verwenden, kann die Verwendung von Luft als Zufuhrgas eine Explosionsgefahr darstellen. Dies birgt Gefahren für Sicherheit und Gesundheit und kann zu Schäden am Detektor führen.
Verwenden Sie immer Stickstoff mit Tetrahydrofuran oder anderen hochentzündlichen Lösungsmitteln.
ACHTUNG
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
  • Wenn eine Undichtigkeit im Gerät auftritt, schalten Sie den Pumpenfluss ab und beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit bei eingeschaltetem Gasfluss umgehend.
  • Ein eingeschalteter Pumpenfluss bei ausgeschaltetem Gasfluss verursacht beim Detektor eine Überschwemmung.
    Stellen Sie sicher, dass der Detektor-Gasfluss immer vor dem Pumpenfluss zum Detektor eingeschaltet ist. Führen Sie keinen Pumpenfluss zum Detektor, wenn der Gasfluss nicht eingeschaltet ist.
  • Starten Sie die Gaszufuhr und den Detektor-Gasfluss, wenn der Zerstäuber eingebaut ist, die Komponenten im Gasflussweg ordnungsgemäß angeschlossen sind und die Schutzabdeckung der Gasfilter montiert ist.
  • Zum Starten des Detektor-Gasflusses und des Pumpenflusses: Starten Sie zuerst den Detektor-Gasfluss, warten Sie mindestens 5 Minuten und starten Sie erst dann den Pumpenfluss.
  • Zum Stoppen des Pumpenflusses und Detektor-Gasflusses: Stoppen Sie zuerst den Pumpenfluss, warten Sie mindestens 5 Minuten und stoppen Sie erst dann den Detektor-Gasfluss. Während der Wartezeit leitet die Drainagepumpe übriggebliebene mobile Phase in den Abfall.
  • Ein Überschreiten des maximalen Limits für die Pumpenflussrate führt zu Beschädigungen am Detektor. Betreiben Sie den Detektor nur innerhalb des zugelassenen Flussratenbereichs (siehe Leistungsspezifikationen).
  • Wenn während des Betriebs aufgrund eines Überdrucks im Detektor Gas aus dem Gasüberdruckventil austritt, schalten Sie den Detektor und die Gaszufuhr zum Detektor sofort aus. Führen sie Abhilfemaßnahmen wie in Beheben eines Gaszufuhr-Überdrucks beschrieben durch.
  • Beachten Sie die Anforderungen an die Gaszufuhr und die Belüftung. Siehe Anforderungen an die Entlüftung und Anforderungen an die Gaszufuhr.
  • Eine Verschmutzung der mobilen Phase kann den Detektor beschädigen. Vermeiden Sie eine Verschmutzung der mobilen Phase. Siehe Hinweise zur Mobilen Phase für den Detektor.
  • Beachten Sie die Spezifikationen für den Betrieb. Siehe Leistungsspezifikationen.