Bereiten Sie das Gerät wie folgt für den Transport vor:
Führen Sie die Maßnahmen zur langfristigen Außerbetriebnahme des Geräts durch (siehe Langfristige Außerbetriebnahme).
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Kabel und Flussverbindungen zu anderen Geräten.
Entfernen Sie die Gas-Einlass- und Gas-Auslass-Schläuche vom Detektor. Siehe Entfernen der Schläuche von Gas-Einlass und -Auslass.
Entfernen Sie die Waste-Verbindung vom Detektor. Siehe Entfernen der Waste-Verbindung.
Bauen Sie den Zerstäuber aus. Siehe Ausbauen des Zerstäubers.
Entfernen Sie, je nach Erfordernis, das Gerät oder den Moduleinschub aus dem Systemturm:
Montieren Sie die Tragegriffe und entfernen Sie das Gerät aus dem Vanquish-System. Informationen zum Abbau des Systemturms finden Sie im Abschnitt Transportieren oder Versenden des Systems in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
–oder–
Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gerätegehäuse im Systemturm (siehe Entfernen des Moduleinschubs).