In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu weiteren Störungen, die beim Betrieb des Gerätes auftreten können. Suchen Sie in der Tabelle, welche die entsprechende Art von Fehlerbild behandelt, nach möglichen Ursachen und lesen Sie die Beschreibung zur Abhilfe, um das Problem schnell zu lösen.
Prüfen Sie auch den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung, wenn eine Störung auftritt. Die Meldung enthält gegebenenfalls weitere Informationen.
Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur Informationen zu Fehlerbildern und Ursachen liefert, die direkt mit dem Gerät zusammenhängen. Weitere Informationen zur Fehlersuche im Vanquish-System finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
TIPP
Wenn Sie eine Störung mithilfe der Beschreibungen in diesem Kapitel nicht selbst beheben können, oder Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Basislinienrauschen und/oder schlechte Präzision
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Unbeständiger Grundstrom | Wenn der Signalkanal Background_Current unbeständig ist, kann dies auf eine Verschmutzung im System-Flussweg hinweisen. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten im Flussweg frei von Verschmutzungen sind. |
Instabiler Gasregulatordruck | Wenn der Signalkanal GasReg_Pressure einen instabilen Zerstäuber-Gasdruck anzeigt, kann dies zu Basislinienrauschen und/oder schlechter Präzision führen. Prüfen Sie, ob der Gaszufuhrdruck stabil ist. Wenn die Instabilität bestehen bleibt, wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Instabile Verdampfungstemperatur | Wenn der Signalkanal Evap_Tube_Temp instabil ist, kann dies zu einem größeren Basislinienrauschen und/oder einer schlechten Präzision führen. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Hohes/niedriges Gasfluss-Verhältnis
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Verstopfung im Detektor | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Gas-Undichtigkeit | Prüfen Sie den Chromeleon Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Siehe Meldungen. |
Hoher Rückdruck
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Zerstäuber-Düse bzw. -Kapillare ist verstopft | Der Analyt ist während des Zerstäubens bzw. der Analyt-Aufbereitung schlecht lösbar. Überprüfen Sie den Gegendruck des Zerstäubers:
Um einer Verstopfung im Zerstäuber vorzubeugen, verwenden Sie den Detektor immer mit einer geeigneten Zusammensetzung der mobilen Phase, um die Löslichkeit zu erhalten. |
Negative Peaks
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Falsche Polarisierung des Analoganschlusses | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Verlust der Response
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Geänderte Parameter | Überprüfen Sie, ob der Detektor und die Datenaufnahme eingeschaltet sind. Prüfen Sie die Parameter-Einstellungen. |
Drainagepumpe funktioniert nicht | Prüfen Sie, ob Sie die Drainagepumpe laufen hören können. Wenn nicht, kann die Drainagepumpe defekt sein. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Gasfluss ist ausgeschaltet | Stellen Sie sicher, dass der Gasfluss am Detektor und an der Gaszufuhr eingeschaltet ist. |
Gasfluss ist reduziert |
|
Gas tritt aus | Überprüfen Sie die Gasanschlüsse sowie die Schläuche an Gas-Einlass und -Auslass. Beheben Sie die Gas-Undichtigkeit und/oder tauschen Sie die Gas-Schläuche aus (siehe Abschnitt Entfernen der Schläuche von Gas-Einlass und -Auslass). |
Für das Signal kann kein Autozero durchgeführt werden
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Autozero fällt auf einen Peak oder ein ungültiges Signal | Der Autozero wird in einem relativ flachen Bereich des Chromatogramms durchgeführt. |
Autozero fällt auf ein Signal mit hohem Basislinienrauschen | Senken Sie das Rauschen oder erhöhen Sie den Strombereich. |
Flüssigkeit im Gas-Auslass
Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|
Überschwemmung im Inneren des Detektors (Pumpenfluss war eingeschaltet während Gasfluss ausgeschaltet war) | Eine Überschwemmung kann auftreten, wenn der Detektor ausgeschaltet ist, während weiterhin Fluss zum Detektor gefördert wird. |