Die LED-Statusleiste an der Vorderseite des Geräts und die STATUS-LED an der Tastatur im Innenraum informieren Sie über den Zustand des Geräts.
LED-Leiste
Die Farben der LED-Leiste zeigen die folgenden Informationen an:
LED-Leiste | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Gerätetüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Gerät ist eingeschaltet, jedoch nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Die LED-Leiste leuchtet gelb, wenn beide Situationen zutreffen:
|
Grün, blinkend | Der Detektor bereitet sich für den Betrieb vor. Dies umfasst die folgenden Phasen:
|
Grün | Die LED-Leiste leuchtet grün, wenn beide Situationen zutreffen:
|
Blau, Lauflicht | Eine Datenaufnahme läuft. |
Blau | Die LED-Leiste leuchtet blau, wenn beide Situationen zutreffen:
|
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
STATUS-LED
Die STATUS -LED auf der Tastatur im Gerät zeigt die folgenden Informationen an:
STATUS-LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Grün | Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Informationen zur LED neben der GAS-Taste auf der Tastatur finden Sie in Tastatur.