Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist, sind einige Funktionen auf der Tastatur nicht verfügbar (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
STATUS
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
GAS
Das Drücken der GAS-Taste schaltet den Detektor-Gasfluss ein und aus.
Die LED neben der Taste zeigt den Gasstatus an:
LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Der Detektor-Gasfluss und die Drainagepumpe sind ausgeschaltet. |
Grün | Der Detektor-Gasfluss und die Drainagepumpe sind eingeschaltet. |
Wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist
Die Tastenfunktion ist wie folgt, wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist:
Es läuft keine Injektion oder Sequenz oder Basislinienüberwachung:
Auf der Tastatur stehen alle Funktionen zur Verfügung.
Eine Injektion oder Sequenz oder Basislinienüberwachung läuft:
Die Taste GAS ist deaktiviert. Die Funktion MUTE ALARM steht jedoch weiterhin auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie das akustische Signal für den aktuellen Alarm abschalten können.