Das Gerät ist Teil des Vanquish-Systems. Die Module des Systems werden typischerweise in einem Systemturm aufgebaut, wobei die genaue Anordnung von der Systemkonfiguration abhängt.
Vanquish-System, Konfiguration mit Charged-Aerosol-Detektor und Diodenarray-Detektor (Beispiel)
Abbildung: Vanquish-System, Konfiguration mit Charged-Aerosol-Detektor und Diodenarray-Detektor (Beispiel)
Nr.
Beschreibung
1
Solvent Rack
2
Charged-Aerosol-Detektor
3
Diodenarray-Detektor
4
Autosampler
5
Pumpe
6
Systemsockel
7
Säulenthermostat
Gehen Sie wie folgt vor
Abhängig von der Systemkonfiguration, gehen Sie wie erforderlich vor:
Systemkonfiguration
Schritte
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der einzige Detektor im Vanquish-System ist
Folgen Sie der Anweisung in der Vanquish-System-Betriebsanleitung zum Aufbau des Systemturms.
Wenn der Charged-Aerosol-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist, zum Beispiel nach einem Diodenarray-Detektor
  1. Bauen Sie den Systemturm mit dem ersten Detektor im System auf, z. B. dem Diodenarray-Detektor. Anweisungen hierzu können Sie der Vanquish-System-Betriebsanleitung entnehmen. Installieren Sie noch nicht das Solvent Rack und den Säulenthermostaten.
  2. Um den Charged-Aerosol-Detektor aufzustellen, heben Sie den Detektor mit Hilfe der Tragegriffe an. Setzen Sie den Detektor ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem System auf. Heben Sie den Detektor vorne an und schieben Sie den Detektor nach hinten, bis er einrastet.
  3. Um die Tragegriffe zu entfernen, folgen Sie den entsprechenden Schritten in Abschnitt Auspacken.
  4. Setzen Sie das Solvent Rack ca. 5 cm vor dem Ende der Schiene auf dem Detektor auf. Heben Sie das Solvent Rack vorne an und schieben Sie das Solvent Rack nach hinten, bis es einrastet.
    Hinweis: Der Charged-Aerosol-Detektor muss das letzte Gerät im Flussweg sein, da es sich um einen destruktiven Detektor handelt.
  5. Installieren Sie den Säulenthermostaten. Siehe Betriebsanleitung für den Säulenthermostaten.