TIPP
Bevor Sie ein Modul des Vanquish-Systems zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist. Die erforderlichen USB-Treiber werden automatisch geladen und das Windows™-Betriebssystem kann das Gerät erkennen, wenn dieses eingeschaltet ist.
Schalten Sie das Gerät wie folgt ein:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter vorne links am Vanquish-Systemsockel (System-Ein-/Ausschalter) gedrückt ist. Wenn der Ein-/Ausschalter heraussteht, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Systemsockel einzuschalten.
  2. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, zum Beispiel für Wartungsarbeiten. Das Drücken des System-Ein-/Ausschalters reicht nicht aus, um das Gerät vollständig auszuschalten.
ACHTUNG
Stellen Sie sicher, dass der Pumpenfluss zum Detektor ausgeschaltet ist. Um den Detektor-Gasfluss und erst dann den Pumpenfluss zum Detektor ordnungsgemäß einzuschalten, folgen Sie den Anweisungen in Abschnitt Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb.