Erlaubte Konzentrationen (Standard-Systemkonfiguration):
System | Chlorid | Puffer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Vanquish Core | 0,1 mol/L oder weniger | 1 mol/L oder weniger |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 1 mol/L oder weniger | - |
Erlaubte Konzentrationen (Standard-Systemkonfiguration):
System | Chlorid | Puffer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Vanquish Core | 0,1 mol/L oder weniger | 1 mol/L oder weniger |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 1 mol/L oder weniger | - |