Zulässige pH-Bereiche (Standard-Systemkonfiguration):
System | Erlaubte pH-Bereiche | Bemerkungen |
|---|---|---|
Vanquish Core | 1-13 |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 2-12 |
Zulässige pH-Bereiche (Standard-Systemkonfiguration):
System | Erlaubte pH-Bereiche | Bemerkungen |
|---|---|---|
Vanquish Core | 1-13 |
|
Vanquish Horizon Vanquish Flex | 2-12 |