Beachten Sie im Hinblick auf eine optimale Funktionalität des Vanquish-Systems die folgenden Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven:
  • Zusammen mit dem System dürfen ausschließlich Reversed-Phase-kompatible (RP) Lösungsmittel und Additive verwendet werden.
  • Verwenden Sie nur Lösungsmittel und Additive, die mit allen Teilen im Flussweg kompatibel sind.
TIPP
In einem Vanquish Core-System dürfen Normal-Phasen-kompatible (NP) Lösungsmittel und Additive verwendet werden, wenn die VC-Pumpen und VC-Autosampler für die NP-Anwendungen modifiziert wurden. Spezielle Umrüstungsteile und -kits sind für Vanquish Core-Systeme verfügbar. Wenden Sie sich für Unterstützung an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.