Wenn Sie den Moduleinschub wieder in das Gehäuse eingesetzt haben, schließen Sie das Gerät an und nehmen Sie es wieder in Betrieb.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie den Moduleinschub an:
  1. Verbinden Sie den Moduleinschub und stellen Sie die Flussverbindungen her (siehe Installation).
  2. Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor (siehe Vorbereiten des Detektors für den Betrieb).
  1. Bereiten Sie alle anderen Module des Vanquish-Systems für den Betrieb vor und nehmen Sie sie in Betrieb. Informieren Sie sich in den Betriebsanleitungen der anderen Module.
  2. Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich das Chromatographie-System äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass es für den Betrieb bereit ist.
  1. Führen Sie in der Software Chromeleon die gerätespezifischen Performance Qualification (PQ) Tests durch.