Der analoge I/O-Port kann zum Anschluss analoger externer Geräte verwendet werden. In der untenstehenden Tabelle finden Sie die Zuordnung der Funktionen zu den Steckerpins.
123456
Abbildung: I/O-Anschlussbelegung
Anschluss
Signalname
Aderfarbe
Belegung
1
Integrator Sig(+)
Weiß
Analogausgang:
Bereich 500 µRIU: 500 µRIU/V
Bereich 125 µRIU: 125 µRIU/V
2
Integrator Sig(-)
Schwarz
3
Frame ground (FG)
Durchsichtig
4
A_Zero
-
Nicht verwendet
5
Purge
-
Nicht verwendet
6
COM
-
Nicht verwendet