Beachten Sie die Informationen und Hinweise zum Betrieb, um die Detektorleistung zu optimieren.
Lassen Sie die Gerätetüren während des Betriebs geschlossen, um die Vorderseite des Moduls keinen mechanischen Stößen oder Temperaturänderungen auszusetzen.
Stellen Sie sicher, dass die Betriebsbedingungen geeignet sind. Dazu gehört:
Stabile Umgebungsbedingungen, wie eine stabile Temperatur
Keine Zugluft
Keine Vibrationen oder mechanischen Stöße von außen
Keine starken EMV-Störquellen mit Ausnahme von, zum Beispiel, zertifizierten Laborgeräten
Stabiler Rückdruck und eine korrekt angeschlossene Waste-Leitung
TIPP
Vermeiden Sie während Messungen das Berühren der Modul-Vorderseite (schließen Sie die Türen) oder der elektrischen Anschlüsse, da dies das Messsignal beeinträchtigen kann.