USB
Wenn der Brechungsindex-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist (zum Beispiel dem Diodenarray-Detektor nachgeschaltet), stellen Sie die USB-Verbindungen wie folgt her:
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Verbinden der anderen Module in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Schließen Sie ein USB-Kabel vom freien Port USB am Brechungsindex-Detektor an den Chromatographie-Datensystemrechner an.
System-Interlink
Wenn der Brechungsindex-Detektor der zweite Detektor im Vanquish-System ist (zum Beispiel dem Diodenarray-Detektor nachgeschaltet), stellen Sie die System-Interlink-Verbindungen wie folgt her:
  1. Folgen Sie den Anweisungen zum Verbinden der anderen Module einschließlich des Diodenarray-Detektors in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Verbinden Sie ein System-Interlink-Kabel vom freien Port System Interlink am Diodenarray-Detektor mit dem Brechungsindex-Detektor.
  3. Verbinden Sie ein System-Interlink-Kabel vom freien Port System Interlink am Brechungsindex-Detektor mit dem Säulenthermostat.