USB
  1. Schließen Sie ein USB-Kabel von einem freien Port USB am Autosampler an einen freien Port USB an der Pumpe an.
  2. Schließen Sie ein USB-Kabel von einem freien Port USB am Autosampler an einen freien Port USB am Säulenthermostaten an.
  3. Schließen Sie ein USB-Kabel vom Säulenthermostat an einen freien USB-Port am Chromatographie-Datensystemrechner an.
  4. Schließen Sie ein USB-Kabel vom Port USB am Brechungsindex-Detektor an einen freien USB-Port am Chromatographie-Datensystemrechner an.
System-Interlink
Informationen dazu, wie Sie die System-Interlink-Kabel im Standard-Vanquish-System verbinden, finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.