Folgen Sie diesen Empfehlungen zu Lösungsmitteln, die mit dem Detektor verwendet werden:
Wenn ein organisches Lösungsmittel, das Halogene wie zum Beispiel Chloroform oder Methylenchlorid enthält, verwendet wird, spülen Sie den gesamten Flussweg mit einem Lösungsmittel aus, das mit Ihrer chromatographischen Anforderung kompatibel ist (zum Beispiel Hexan oder ein anderer Kohlenwasserstoff).
Für isokratisches Arbeiten mit einer Normal-Phasen-Säule können die Alkohole Methanol oder Isopropanol, nicht-karzinogene Aromaten, wie Xylole, Aceton oder ein nichtflüchtiger Ether, der keine Peroxide bildet, verwendet werden. Verwenden Sie keinen Ethlyether.
Fluorkohlenwasserstoffhaltige Lösungsmittel verändern PTFE bei längerer Einwirkung. Spülen Sie mit Pentan oder einem anderen leichten Kohlenwasserstoff.
Wird eins der unten aufgelisteten Lösungsmittel verwendet, spülen Sie den gesamten Flussweg gründlich mit einem inerten Lösungsmittel, das mit Ihrem Chromatographie-System kompatibel ist, aus. Puffer, Säuren und andere stark ionische wässrige Lösungen sollten mit großen Mengen Wasser ausgespült werden (5-10 mal das Flüssigkeitsvolumen vom Pumpenkopf zum Detektorausgang). Wenn Sie diesen Ausspülvorgang auslassen, können Pumpe, Injektionseinheit und Säule korrodieren und schwer beschädigt werden.
Schwefelsäure, Borsäure, Zitronensäure, Essigsäure, Milchsäure
Essigsäureanhydrid, KOH, NaOH, Hydrazin, Natriumformiat
Ammoniumsalze: -formiat, -perchlorat, -nitrat, -citrat, -oxalat, -sulfat, -dihydrogenphosphat, -carbonat
K, Na-Salze: -bicarbonat, -chlorat, -nitrit
Die folgenden Lösungsmittel sollten vermieden werden:
Halogenwasserstoffe, Metallhalogenide >2M
KCl
Ammoniumhalogenide
Ammoniumformiat
alle Hypochlorite
Tetrachlormethan
Säuren: HCl, HF, etc.