Die Tabelle führt die am häufigsten beobachteten Meldungen für das Gerät auf und leistet Hilfe bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Meldung | Beschreibung und Abhilfe |
|---|---|
| Undichtigkeit erkannt. Es tritt Lösungsmittel aus. Die Heizung für die Messzellentemperatur wird umgehend ausgeschaltet. Finden und beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit (siehe Beheben von Undichtigkeiten). Standardmäßig wird die aktuelle Sequenz abgebrochen, wenn ein Undichtigkeits-Fehler auftritt. Sie können die Eigenschaft LeakAbort auf Off setzen, um dies zu verhindern, zum Beispiel wenn Sie die Messzellentemperatureinstellung nicht verwenden. |
| Geringe Lichtintensität. Dies deutet auf eine ungenügende Lichtintensität hin. Für diese Meldung gibt es mehrere mögliche Gründe.
|
| Ausgangspositionsfehler Nullglas. Das Nullglas kommt nicht in seine Ausgangsposition (Home) zurück. Erscheint diese Meldung während eines Autozero, siehe "Optical Balance Error". Wenn diese Meldung erscheint, während Sie den Detektor einschalten, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |
| Fehler beim optischen Abgleich. Autozero war nicht erfolgreich. Dies könnte an einem unzureichenden Lösungsmittelaustausch des Referenz-Flusswegs liegen. Versuchen Sie umgehend ein Spülen der Messzelle, um den Referenz-Flussweg mit frischem Lösungsmittel zu füllen (siehe Spülen der Messzelle). |
| Überhitzungsfehler. Dies deutet auf eine Überhitzung der Optik hin. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |
| Parameter-Fehler. Die Prozessoreinheiten konnten keine Daten speichern. Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst. |
| Die Temperatursteuerung wurde deaktiviert. Es tritt Lösungsmittel aus. Die Heizung für die Messzellentemperatur wurde ausgeschaltet. Finden und beheben Sie die Ursache für die Undichtigkeit (siehe Beheben von Undichtigkeiten). |
| Die Messbereich-Validierung ist fehlgeschlagen. Es konnte kein Wert für den Messbereich bestätigt werden. Bitte prüfen Sie die verwendete Saccharose-Lösung und versuchen Sie es erneut. Während der Messbereich-Validierung ist ein Fehler aufgetreten. Achten Sie darauf, dass die Saccharose-Lösung wie in Durchführung einer Messbereich-Validierung beschrieben vorbereitet wurde. |
| Die Messbereich-Validierung ist fehlgeschlagen. Das letzte Datum einer erfolgreichen Validierung war xx mit einem Wert von yy µRIU und einer Lampenspannung von zz V. Bitte stellen Sie eine stabile Umgebung sicher und versuchen Sie es erneut. Während der Messbereich-Validierung ist ein Fehler aufgetreten. Dies könnte an instabilen Umgebungsbedingungen liegen. Sorgen Sie wenn möglich für stabile Bedingungen und wiederholen Sie dann die Messbereich-Validierung. |
| Instabile Temperatur. Die Messzellentemperatur hat die eingestellte Solltemperatur nicht erreicht. Tipps zur Temperatureinstellung finden Sie unter Einstellen der Messzellen-Temperatur. |