Sie können eine Messbereich-Validierung durchführen, um zu prüfen, ob der Brechungsindex des Detektors innerhalb der festgelegten Grenzen, d.h. zwischen 512 µRIU ±5%, liegt. Für diesen Test müssen Sie eine spezielle Saccharose-Lösung injizieren.
Wann
In regelmäßigen Abständen
Vorbereitungen
Bereiten Sie eine frische Saccharose-Standardlösung vor:
  1. Wiegen Sie 350 mg Saccharose ein und überführen Sie sie vollständig in einen Messkolben.
  2. Lösen Sie in 100 mL entionisiertem, gefiltertem, entgastem Wasser und verdünnen Sie bis zur Markierung des Messkolbens.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Schließen Sie den Detektor an das Chromatographie-Datensystem an.
  2. Wählen Sie Service auf dem ePanel für den Brechungsindex-Detektor.
  3. Wählen Sie Start Span Validation auf dem RI Detector - Service ePanel.
  4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem ePanel. An einer Stelle werden Sie aufgefordert, die Verbindung zur Pumpe zu lösen und die Saccharose-Lösung zu injizieren. Füllen Sie die Spritze mit Saccharose-Standardlösung und injizieren Sie die Lösung vorsichtig in den Einlass-Port.
Wenn die Messbereich-Validierung erfolgreich war, wird das Datum der Validierung aktualisiert.
Wenn die Messbereich-Validierung fehlschlägt, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.