Beim Spülen der Messzelle fließt Lösungsmittel durch den Referenzteil der Messzelle (PURGE = an). Die Spülfunktion schaltet das Spülventil ein und aus.
Wann
  • Der Detektor wird zum ersten Mal oder nach einer langfristigen Außerbetriebnahme in Betrieb genommen
  • Die Zusammensetzung des Eluenten verändert sich, zum Beispiel, wenn eine andere analytische Methode verwendet wird
  • Um Luftblasen zu entfernen, die sich in einem der beiden Teile der Messzelle befinden können
  • Erhöhte Basisliniendrift oder erhöhtes Rauschen tritt auf
  • In regelmäßigen Abständen, falls erforderlich
Gehen Sie wie folgt vor
TIPP
Wenn Ihre Chromeleon 7 Version den Test "Noise and Drift" für den Detektor im Rahmen der Operational Qualification unterstützt, können Sie mit dieser Testsequenz einen Spülvorgang und eine Stabilisierungsphase durchführen.
Alternativ können Sie die Messzelle, wie unten beschrieben, manuell spülen. Beachten Sie, dass die Tastenfunktion nicht verfügbar ist, wenn das Gerät im Chromatographie-Datensystem verbunden ist.
  1. Fördern Sie Lösungsmittel mit einer Flussrate von 1 mL/min. durch die Messzelle. Wenn Sie eine andere Flussrate wählen, müssen Sie gegebenenfalls die Spüldauer entsprechend anpassen (längere Spülvorgänge bei niedrigeren Flussraten).
  2. Um den Spülvorgang zu starten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Drücken Sie die PURGE-Taste auf der Tastatur oder
    • Aktivieren Sie Purge auf dem ePanel im Chromatographie-Datensystem.
    Die LED neben der Taste zeigt an, dass der Detektor gerade spült (LED an).
  3. Drücken oder aktivieren/deaktivieren Sie PURGE alle 30 Sekunden, um das Spülventil für einige Minuten ein- oder auszuschalten.
  4. Fördern Sie das Lösungsmittel der mobilen Phase ab dem oben genannten Schritt noch für etwa 20 Minuten in die Referenzzelle.
  5. Drücken oder deaktivieren Sie PURGE erneut, um das Ventil auszuschalten. Das Lösungsmittel der mobilen Phase fließt in die Probenzelle.
  6. Warten Sie, bis sich die Basislinie stabilisiert hat.