Ein Servicetechniker von Thermo Fisher Scientific installiert das Vanquish-System einschließlich aller mitgelieferten Module, Optionen und Teile, und nimmt das System in Betrieb. Der Servicetechniker prüft, dass das Vanquish-System korrekt installiert wurde und alle Module sowie das gesamte System unter Einhaltung der Spezifikationen funktionieren. Der Servicetechniker führt zudem die Grundfunktionen und wichtigsten Merkmale vor.
Wenn der Aufbau des Geräts durch eine andere Person als einen Thermo Fisher Scientific-Servicetechniker erfolgt, folgen Sie den Schritten in diesem Kapitel.
ACHTUNG
Das Gerät ist Teil des Vanquish-Systems. Befolgen Sie daher die Reihenfolge für die Installation der Systemmodule, die in der Betriebsanleitung zum Vanquish-System beschrieben ist.
Die unten aufgeführten Schritte stellen die grobe Installationsprozedur dar. Führen Sie die einzelnen Schritte in den angegebenen Kapiteln in der gezeigten Reihenfolge durch.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise |
↓ |
Beachten Sie alle Anforderungen an den Aufstellungsort |
↓ |
Bauen Sie den Systemturm auf |
↓ |
Lösen Sie die Schrauben |
↓ |
Schließen Sie die Kabel und die Netzkabel an |
↓ |
Stellen Sie die Flussverbindungen her |
↓ |
Setzen Sie das System in der Software auf |
↓ |
Schalten Sie das Gerät ein |
↓ |
Empfohlen: Führen Sie eine Instrument Installation Qualification durch |
↓ |
Empfohlen: Führen Sie eine Operational Qualification durch |