Vorbereitungen
Bereiten Sie den Detektor für den Transport vor. Siehe Vorbereiten des Detektors für den Transport.
Gehen Sie wie folgt vor
Transportieren Sie den Detektor an den neuen Standort.
Installieren Sie den Detektor im Systemturm. Folgen Sie der Anweisung zum Aufbau des Systemturms in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Lösen Sie die Transportsicherungsschrauben (siehe Lösen der Transportsicherungsschrauben).
Richten Sie den Detektor ein:
- Schließen Sie den Detektor an (siehe Verbinden des Gerätes).
- Stellen Sie die Flussverbindungen her (siehe Anschließen der Flussverbindungen).
- Bereiten Sie den Detektor für den Betrieb vor (siehe Vorbereiten des Detektors für den Betrieb).