Brechungsindex-Detektoren reagieren generell sehr empfindlich auf Veränderungen der Umgebungstemperatur und Luftströme, was zu einer Basisliniendrift führen kann. Daher ist der Vanquish Brechungsindex-Detektor mit einer aktiven Messzellen-Heizung ausgestattet, um die Basisliniendrift zu minimieren, auch wenn sich die Umgebungstemperatur ändert.
Temperaturbereich
Die Messzellen-Temperatur kann zwischen 30 °C und 55 °C eingestellt werden, jedoch kann die minimale Solltemperatur nur ungefähr 10 K über der Umgebungstemperatur liegen.
Beispiel: Im Labor wird eine maximale Temperatur von 22°C erwartet. Die minimale Messzellen-Temperatur, die Sie einstellen können, ist 32°C.
Stabilisierungszeiten
Der Detektor benötigt Zeit, um sich zu stabilisieren, nachdem die Einstellung der Messzellen-Temperatur geändert wurde.
Je größer der Unterschied zwischen Umgebungstemperatur und Messzellen-Temperatur, desto länger benötigt der Detektor, um sich zu stabilisieren.
Wenn Sie eine niedrigere Temperatureinstellung wählen als zuvor, wird die Stabilisierungszeit länger dauern verglichen mit einer höher eingestellten Temperatur.