Ausspülen ätzender Lösungsmittel
Einige Lösungsmittel können den Detektor korrodieren, wenn sie im Detektor verbleiben und sollten gründlich aus dem gesamten System, einschließlich der Referenz- und Probenmesszelle, gespült werden.
Insbesondere das Quarzfenster der Messzelle kann von starken Basen angegriffen werden. Schalten Sie den Detektor nicht aus, bevor Sie diese Lösungsmittel aus dem Detektor gespült haben.
Einige Lösungsmittel können nach Ende des Betriebs in den Messzellen verbleiben. Zum Beispiel sind Wasser, Acetonitril, Isopropanol, Xylole und paraffinische Kohlenwasserstoffe ziemlich harmlos. Sie können über Nacht oder über ein Wochenende im Detektor verbleiben.
Außerbetriebnahme bei keinem Fluss versus bei reduziertem Fluss
Wenn die Situation es zulässt, ist ein kontinuierlicher, langsamer Fluss durch den Detektor die bevorzugte Außerbetriebnahme, insbesondere wenn Puffer, Tetrahydrofuran und organische Halogenkohlenwasserstoffe verwendet werden.
Der reduzierte Fluss kann 50 µL/min. betragen. Möglicherweise müssen Sie die untere Druckgrenze für die Pumpe herabsetzen.
Lösungsmittel oder Additive | Empfehlung |
|---|---|
Puffer | Auch wenn der Puffer nicht ätzend ist, ist es besser, das Lösungsmittel bei einer niedrigeren Flussrate laufen zu lassen, um mögliche Salzausfällungen in den Messzellen und Schläuchen zu vermeiden. |
Tetrahydrofuran (THF) | Da THF oxidiert, benötigt das Chromatographie-System gegebenenfalls weniger Zeit zum Stabilisieren beim Hochfahren, wenn Sie das Lösungsmittel bei einer niedrigen Flussrate laufen lassen. Generell minimiert eine Außerbetriebnahme mit reduziertem Fluss die Stabilisierungszeit; die Zeitersparnis mit THF als Lösungsmittel ist auffallend. |
Organische Halogenkohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid und Chloroform | Behalten Sie eine niedrige Flussrate bei, um die Menge an ätzenden Chlorid-Verunreinigungen in der Zelle gering zu halten. |
Langfristige Aufbewahrung
Wird der Detektor für eine Woche oder länger nicht verwendet, füllen Sie die Proben- und Referenzzellen mit Isopropanol.
Wird der Detektor Minustemperaturen ausgesetzt, muss mit einem Frostschutzmittel, wie zu Beispiel Methanol, gespült werden. Idealerweise wird empfohlen, dass Sie restliches Lösungsmittel aus dem Detektor entfernen und die Proben- und Referenzzellen mit Isopropanol füllen.