Im folgenden Abschnitt finden Sie die Schritte zum Einrichten des Gerätes in Chromeleon 7.
Das Treiberpaket für den Vanquish Brechungsindex-Detektor wird benötigt, um den Detektor zu steuern. Details zu den unterstützten Chromeleon-Versionen finden Sie in den Release Notes für das Treiberpaket.
TIPP
Obwohl das Gerät über USB verbunden ist, erfolgt die Kommunikation mit dem Chromatographie-Datensystem über einen virtuellen COM-Port. Schalten Sie den Detektor nicht ein, bevor Sie den virtuellen COM-Port-Treiber installiert haben.
Vorbereitungen
  1. Vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist.
  2. Installieren Sie das Treiberpaket für den Vanquish Brechungsindex-Detektor. Weitere Informationen finden Sie in den Release Notes.
Installieren des virtuellen COM-Port-Treibers
  1. Gehen Sie auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger in das Verzeichnis Drivers\USB Virtual COM Port.
  2. Prüfen Sie, ob der Ordner den Ordner 2.12.28 mit weiteren Unterordnern und PDF-Dateien enthält. Gehen Sie zu der Installationsanleitung für Ihr Betriebssystem.
  3. Installieren Sie die Treiber wie dort für Ihr Betriebssystem beschrieben.
  1. Schalten Sie den Detektor ein (siehe Einschalten des Gerätes).
  2. Windows installiert den virtuellen COM-Port. Wenn die Meldung Das Gerät kann jetzt verwendet werden erscheint, öffnen Sie die Meldung und notieren Sie die Nummer des neu eingerichteten virtuellen COM-Ports (z.B. COM3).
Konfigurieren des Treibers für den Vanquish Brechungsindex-Detektor
  1. Starten Sie den Chromeleon 7 Instrument Configuration Manager.
  2. Wählen Sie die Anlage und klicken Sie auf Add Module.
  3. Wählen Sie aus der Liste Manufacturers den Eintrag Thermo Scientific HPLC: Vanquish aus, und aus der Liste Modules das Modul Vanquish Refractive Index Detector.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte General im COM Port-Feld den neuen virtuellen COM-Port aus (in der Regel der COM-Port mit der höchsten Nummer).
  5. Klicken Sie Test Communication, um die Verbindung zu testen. Dies kann einige Sekunden dauern.
    • Wenn die Verbindung zu dem Gerät hergestellt wurde, zeigt die Chromeleon-Software ein Fenster mit den Modellvarianten des Geräts an.
    • Wenn die Chromeleon-Software eine Meldung anzeigt, dass die Verbindung fehlgeschlagen ist oder wenn eine falsche Seriennummer angezeigt wird, haben Sie den falschen COM-Port ausgewählt. Versuchen Sie einen anderen COM-Port und testen Sie die Verbindung erneut.
  6. Speichern Sie die Konfiguration und schließen Sie das Programm Instrument Configuration Manager.