Wann
Der Leaksensor ist feucht. Der Leaksensor hat eine Undichtigkeit erkannt.
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Ersatzteil, je nach Erfordernis
Tuch oder Papiertuch
Vorbereitungen
Wenn Sie Undichtigkeiten beseitigen, beachten Sie die Sicherheitshinweise und allgemeinen Regeln für Wartung und Service in Wartung und Service.
Gehen Sie wie folgt vor
Prüfen Sie die Verbindungen am Einlass- und Auslassport auf Undichtigkeiten.
Ziehen Sie die undichte Verbindung nach oder tauschen Sie diese gegebenenfalls.
Saugen Sie mit einem Tuch oder Papiertuch alle Flüssigkeit gründlich auf, die sich in der Leckage-Wanne und unter dem Leaksensor angesammelt hat. Achten Sie darauf, den Sensor nicht zu verbiegen.
Lassen Sie dem Sensor einige Minuten Zeit, sich auf die Umgebungstemperatur einzustellen.
Wenn der Leaksensor keine Undichtigkeit mehr meldet, können Sie den Betrieb wieder aufnehmen.
Wenn Sie vermuten, dass die Undichtigkeit im Detektorinneren aufgetreten ist, zum Beispiel in der Messzelle, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.