Beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen, wenn Sie Flussverbindungen anschließen:
ACHTUNG
Schmutzpartikel von anderen Modulen und Komponenten im System können sich in der Messzelle ablagern und sie verstopfen.
  • Bevor Sie die Flussverbindungen zur Messzelle herstellen, führen Sie eine Kapillare vom System-Auslass in den Abfall und spülen Sie das System ohne den Detektor.
  • Wenn Sie Geräte oder Komponenten im System installieren, spülen Sie diese immer in den Abfall, bevor Sie diese in den Flussweg des Systems aufnehmen. Folgen Sie den Anweisungen zum Spülen der Vanquish-Module in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
ACHTUNG
Messzellen und andere fluidische Komponenten reagieren äußerst empfindlich auf Verunreinigungen, Verstopfung und hohe Rückdrücke. Schon eine kurzzeitige Überschreitung des Maximaldrucks kann zu Schäden oder Probenverlust führen. Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie die Messzelle im System-Flussweg anschließen:
  • Verwenden Sie nur saubere Viper-Kapillaren, die mit der Messzelle mitgeliefert wurden und zuvor durch eine Verschlusskappe ordentlich verschlossen waren.
  • Setzen Sie die fluidischen Komponenten des Detektors niemals einem übermäßigen Rückdruck aus. Beachten Sie den spezifizierten Maximaldruck für den Detektor (siehe Leistungsspezifikationen).
  • Verwenden Sie ausschließlich die für die Messzelle bereitgestellte Waste-Leitung.
  • Stellen Sie die Waste-Verbindung zur Messzelle nur wie in der Anleitung beschrieben her.
  • Leiten Sie keine Abfall-Flüssigkeiten von der Messzelle in den offenen Ablauf der Systemdrainage im Vanquish-System.
  • Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
    • Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
    • Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
    • Halten Sie die Werkzeuge sauber.
    • Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.