Bereiten Sie den Detektor wie folgt für den Transport vor:
Spülen Sie die Lösungsmittel aus und bereiten Sie den Detektor für die langfristige Aufbewahrung vor (siehe Außerbetriebnahme).
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Kabel und Flussverbindungen zu anderen Geräten.
Ziehen Sie die Transportsicherungsschrauben fest (siehe Festziehen der Transportsicherungsschrauben).
Fahren Sie abhängig von der Situation fort:
Situation | Schritte |
|---|---|
Wenn Sie den Detektor aus dem Systemturm entfernen möchten | Informationen zum Abbau des Systemturms finden Sie im Abschnitt Transportieren oder Versenden des Systems in der Vanquish-System-Betriebsanleitung. |
Wenn Sie den Moduleinschub entfernen möchten | Der Moduleinschub wurde bereits für das Festziehen der Transportsicherungsschrauben entfernt. |