Bevor Sie den Detektor versenden oder transportieren, müssen Sie die Transportsicherungsschrauben an der Unterseite des Moduleinschubs festziehen.
Erforderliche Werkzeuge
Sechskantschlüssel, Größe 5 mm
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Moduleinschub (siehe Entfernen des Moduleinschubs).
Gehen Sie wie folgt vor
Stellen Sie den Moduleinschub mit der Unterseite nach oben auf eine ebene und saubere Oberfläche.
Ziehen Sie die 2 Schrauben vorsichtig an.
Installieren Sie den Moduleinschub (siehe Installieren des Moduleinschubs).