Bevor Sie mit dem Detektor arbeiten, müssen Sie die Transportsicherungsschrauben an der Unterseite des Moduleinschubs lösen.
Erforderliche Werkzeuge
Sechskantschlüssel, Größe 5 mm
Vorbereitungen
Entfernen Sie den Moduleinschub (siehe Entfernen des Moduleinschubs).
Gehen Sie wie folgt vor
Stellen Sie den Moduleinschub mit der Unterseite nach oben auf eine ebene und saubere Oberfläche.
Lösen Sie die 2 Schrauben mit jeweils 2 Umdrehungen. Entfernen Sie sie nicht vollständig.
Installieren Sie den Moduleinschub (siehe Installieren des Moduleinschubs).