Erforderliche Teile
Waste-Leitung
Beachten Sie die Hinweise in Allgemeine Informationen und Hinweise.
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
  1. Falls noch nicht geschehen, führen Sie die Module und Kapillaren, die im System-Flussweg vor dem Detektor angeschlossen sind, in den Abfall und spülen Sie, bevor Sie die Flussverbindungen zur Messzelle herstellen (informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung).
  2. Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Auslass der Messzelle.
TIPP
Bewahren Sie die Verschlussstopfen der Messzelle auf, beispielsweise in der Schublade des Systemsockels, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport des Detektors zur Hand zu haben.
Gehen Sie wie folgt vor
TIPP
Schließen Sie den Detektor als letztes Modul im Flussweg an. Grund dafür ist die Ausgangsdruckgrenze des Detektors (0,05 mPa oder weniger).
  1. Schließen Sie die Waste-Leitung an den Messzellen-Auslass (OUT) an.
  2. 132
    Abbildung: Anschließen der Detektor-Waste-Leitung
  3. Bringen Sie die Schlauchklammer auf Höhe der Gehäusemitte an, um eine leicht erhöhte Verlegung der Waste-Leitung zu erreichen.
  4. Führen Sie die Waste-Leitung durch die Schlauchführungen der Systemmodule nach unten zum Vanquish-Systemsockel.
  5. Führen Sie die Waste-Leitung durch den dafür vorgesehenen Detektor-Waste-Auslass-Port im Systemsockel und anschließend vom Systemsockel zum Abfall (informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung).
TIPP
Die Waste-Leitung sollte direkt durch den Systemsockel zum Abfallbehälter gehen. Stellen Sie sicher, dass die Leitung gerade in den Schlauchführungen positioniert ist.