Abhängig von den Modulen in Ihrem Vanquish-System können Sie die Einlasskapillare direkt vom Säulenthermostat oder von einem vorhergehenden Detektor in den Flussweg anschließen.
Beachten Sie die Hinweise in Allgemeine Informationen und Hinweise.
Erforderliche Teile
  • Einlasskapillare
Vorbereitungen
  1. Führen Sie die Kapillaren von den Modulen im System-Flussweg vor dem Detektor in den Abfall und spülen Sie das System, bevor Sie die Flussverbindungen zum Detektor herstellen. Informieren Sie sich in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Entfernen Sie den Verschlussstopfen vom Einlass der Messzelle.
TIPP
Bewahren Sie die Verschlussstopfen der Messzelle auf, beispielsweise in der Schublade des Systemsockels, um sie für die Aufbewahrung oder den Transport des Detektors zur Hand zu haben.
Gehen Sie wie folgt vor
Verbinden Sie die Einlasskapillare mit dem Einlass der Messzelle wie es entsprechend des Systemaufbaus vorgegeben ist:
  • Vom Säulenthermostaten (siehe unten)
–oder–
  • Vom Ausgang des UV-/VIS-Detektors (siehe unten)
Verbinden der Einlasskapillare vom Säulenthermostaten
  1. Führen Sie die Einlasskapillare vom Säulenthermostaten durch das Führungsloch im Gehäuse. Verwenden Sie das Führungsloch nahe dem Säulenthermostaten.
  2. TIPP
    Achten Sie stets darauf, die Kapillarverbindung zwischen Säulenthermostat und Messzelle möglichst kurz zu halten, um die Peak-Dispersion (d.h. Bandenverbreiterungseffekte durch Extra-Dispersionsvolumen) zu minimieren.
  3. Schließen Sie die Kapillare an den Messzellen-Einlass (IN) an.
12
Abbildung: Anschließen der Einlasskapillare
Verbinden der Einlasskapillare vom UV/VIS-Detektor
ACHTUNG
Beachten Sie die Rückdruckgrenze der Messzelle im Vanquish UV-/VIS-Detektor (informieren Sie sich in der Betriebsanleitung für den UV/VIS-Detektor), welcher im Flussweg vor dem Brechungsindex-Detektor verbunden ist.
Schließen Sie keine zusätzlichen Komponenten im Flussweg zwischen den beiden Detektoren an und verbinden Sie die Kapillare vom UV/VIS-Detektor direkt an den Einlass der Messzelle des Brechungsindex-Detektoren an.
1234
Abbildung: Verbinden der Einlasskapillare vom UV/VIS-Detektor (Beispiel)
  1. Verbinden Sie die Einlasskapillare zwischen dem Säulenthermostaten und dem Messzelleneinlass des UV/VIS-Detektors. Folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung für den UV-/VIS-Detektor.
  2. Führen Sie die Verbindungskapillare vom Auslass der Messzelle des UV/VIS-Detektors nach oben zum Brechungsindex-Detektor.
  3. Ziehen Sie den Kapillarclip an der Leckage-Wanne des Brechungsindex-Detektors vorsichtig nach rechts, um den Clip zu öffnen.
  1. Positionieren Sie die Kapillare hinter dem Kapillarclip.
  2. Lassen Sie den Clip vorsichtig los und achten Sie darauf, die Kapillare nicht einzuklemmen. Die Kapillare muss sicher hinter dem Clip positioniert sein.
Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
Abbildung: Fixieren der Kapillare hinter dem Kapillarclip an der Leckage-Wanne
Nr.
Beschreibung
1
Kapillare von der Messzelle
2
Kapillarclip
  1. Schließen Sie die Einlasskapillare an den Messzellen-Einlass des Brechungsindex-Detektors an.