Anschlüsse am Gerät
Folgende Anschlüsse befinden sich an der rechten Seite des Detektors:
123456
Abbildung: Elektrische Anschlüsse an der rechten Seite des Detektors
No.DescriptionNo.Description
1
Typenschild mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer (wenn vorhanden), Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen
4
Netzbuchse
2
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
5
USB-Port (Universal Serial Bus) (Stecker Typ "B") Für den Anschluss an den Rechner, auf dem das Datenmanagement-System, zum Beispiel die Software Chromeleon, installiert ist
3
Sicherungshalter
6
System-Interlink-Port: Für das Ein- und Ausschalten des Detektors über den Vanquish-Systemsockel
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die USB-Ports nur wie oben beschrieben zu verwenden. Werden die USB-Ports für andere Zwecke verwendet, kann Thermo Fisher Scientific den ordnungsgemäßen Betrieb nicht gewährleisten.
Folgender Anschluss befindet sich an der Rückseite des Detektors:
I/O PORT1
Abbildung: Elektrischer Anschluss an der Rückseite des Detektors
No.DescriptionNo.Description
1
I/O-Port: Für den Anschluss an ein analoges Gerät: Verwenden Sie das analoge I/O-Kabel, das bei Thermo Fisher Scientific erhältlich ist.
Beachten Sie, dass Analogausgang-Einstellungen, wie der Integrator-Bereich, das analoge Signal beeinflussen. Sie können diese Einstellungen in Chromeleon ändern. Für Anschlussbelegungen, siehe Analoge I/O-Anschlussbelegung.
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts ausschließlich die von Thermo Fisher Scientific zur Verfügung gestellten Kabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.
  1. Schließen Sie die erforderlichen Verbindungskabel an das Gerät an.
    Der Anschluss der Verbindungskabel hängt davon ab, ob der Detektor der einzige Detektor im Vanquish-System ist oder der zweite. Siehe Anleitung in Anschließen der Kabel in einer Konfiguration mit einem Detektor oder Anschließen der Kabel in einer Konfiguration mit zwei Detektoren.
  2. Schließen Sie das Netzkabel an (siehe Anschließen des Netzkabels).