Die Leistungsdaten des Gerätes sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
---|---|
Brechungsindex-Bereich | 1,00 bis 1,75 RIU |
Anstiegszeit | 0,05 s; 0,1 s; 0,25 s; 0,5 s; 1 s; 1,5 s; 2 s; 3 s; 6 s |
Datenaufnahmerate | 0,5 Hz; 0,67 Hz; 0,83 Hz; 1 Hz; 1,25 Hz; 2 Hz; 2,5 Hz; 3,33 Hz; 5 Hz; 10 Hz; 20 Hz; 25 Hz; 50 Hz |
Polarität | Positiv und negativ |
Temperaturregelung | 30 bis 55°C Stabilisierung der Messzellentemperatur nur durch aktives Heizen |
Messzelle | 2 Kammern 8 µL Messzellenvolumen |
Messmethode | Ablenkung |
Messbereich | ± 600 µRIU |
Autozero | Optisch und elektrisch |
Autozero-Auflösung | ≤ 1 nRIU bei 8 mV/µRIU, 4 nRIU bei 2 mV/µRIU |
Offset-Bereich | 0 bis 500mV |
Integrator-Ausgang (Empfindlichkeit) | 0 bis 1 V DC (2 mV/µRIU, 8 mV/µRIU) |
Maximale Flussrate | 10 mL/min (mit Wasser) |
Maximaldruck | 0,05 MPa (Ausgangsdruck) |
Innenvolumen | Einlass-Port/Messzelle: ca. 50 µL Messzelle/Auslass-Port: ca. 480 µL Gesamt: 530 µL |
PC-Anschluss | USB 2.0 |
I/O-Schnittstelle | Analoge I/O-Schnittstelle |
System Interlink | 2 System Interlink-Ports (RJ45-8) |
Sicherheitsmerkmale | Leakerkennung und sichere Leakbehandlung |
Steuerung | Chromeleon 7 Tastatur mit 2 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Gerät |
Good Laboratory Practice (GLP) | Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert. |
Biokompatibel | Nein |
pH | 1-13 Weitere Informationen finden Sie unter Erlaubte pH-Bereiche. |
Pufferkonzentration | ≤ 1 mol/L |
Chloridkonzentration | ≤ 0,1 mol/L |
NP-Kompatibilität | Ja |
Materialien im Flussweg | Edelstahl, SiO2, Al2O3, FFKM, FEP, ETFE, PTFE |
Linearität | < 5,0% RSD |
Rauschen | +/- 1,25 nRIU, Anstiegszeit 3 s, Datenaufnahmerate 50 Hz |
Drift | Anstiegszeit≤ 200 nRIU/Stunde, Anstiegszeit 3 s, Datenaufnahmerate 50 Hz |