In diesem Abschnitt finden Sie weitere Schritte, die zur Vorbereitung des Gerätes für den Betrieb und die Probenanalyse erforderlich sind.
ACHTUNG
Schäden an den Dichtungen des Spülventils
Bevor Sie das Spülventil zum ersten Mal aktivieren (LED aus), pumpen Sie ca. 10 ml Flüssigkeit durch die Messzelle. Dadurch wird möglicher Staub oder Schmutzpartikel herausgespült und das Risiko einer möglichen Beschädigung der Ventildichtungen verringert.
Spülen Sie die Messzelle (siehe Spülen der Messzelle).
Warten Sie, bis sich die Basislinie stabilisiert hat.
Führen Sie ein Autozero durch. Dies kann bis zu 40 Sekunden dauern.
TIPP
Das Chromatographie-Datensystem unterstützt Prozeduren, um ein Chromatographie-System automatisch zu starten, einschließlich Stabilisieren von Rauschen und Drift (Smart Startup). Einzelheiten hierzu finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.