Beachten Sie beim Betrieb des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
Beachten Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
ACHTUNG
Messzellen und andere fluidische Komponenten reagieren äußerst empfindlich auf Verunreinigungen, Verstopfung und hohe Rückdrücke. Schon eine kurzzeitige Überschreitung des Maximaldrucks kann zu Schäden oder Probenverlust führen. Beachten Sie folgende Hinweise:
  • Setzen Sie die fluidischen Komponenten des Detektors niemals einem übermäßigen Rückdruck aus. Beachten Sie den spezifizierten Maximaldruck für den Detektor (siehe Leistungsspezifikationen).
  • Vermeiden Sie ein Verstopfen der Messzelle oder der Waste-Verbindung.