Das Zubehörkit enthält die in der Tabelle aufgeführten Teile. Der Inhalt des Zubehörs kann jederzeit geändert werden und von den in dieser Anleitung enthaltenen Angaben abweichen. Aktuelle Informationen zum Inhalt des Zubehörkits bei Auslieferung des Geräts finden Sie in der beiliegenden Zubehörliste.
Artikel | Menge im Zubehör |
---|---|
System-Interlink-Kabel | 1 |
Schlauchklammer | 1 |
USB-Kabel, USB 2.0, High-speed, Typ A auf Typ B (Kabellänge 1 m) | 1 |
Viper-Kapillare, 350 mm Länge, Edelstahl, 0,18 mm ID | 1 |
Waste-Leitung | 1 |
Informationen zur Nachbestellung finden Sie unter Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien.