Der Detektor ist im Wesentlichen wie folgt ausgestattet:
Die folgenden Funktionen ermöglichen einen breiten Anwendungsbereich:
Hohe Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit
Brechungsindex von 1,00 - 1,75 RIU
Messbereich von ± 600 µRIU
Stabile Basislinien mit einer maximalen Drift von 0,2 µRIU/h oder weniger und mit einem maximalen Rauschen von 2,5 nRIU oder weniger
Stabilisierung der Messzellentemperatur durch aktives Heizen zur Verbesserung des Basisliniensignals