VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Das Gerät ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
Wenn der Detektor über eine längere Strecke transportiert oder versendet wurde: Lösen Sie die Transportsicherungsschrauben. Siehe Lösen der Transportsicherungsschrauben.
Wenn Sie den Moduleinschub in ein Gehäuse im Systemturm installieren, kontrollieren Sie, dass das Gehäuse ordnungsgemäß im Turm platziert ist.
Gehen Sie wie folgt vor
Drücken Sie alle Schläuche und Kapillaren, die sich im Schlauchkanal der Vanquish-Systemmodule befinden, in den Schlauchkanal hinein. Andernfalls können Sie den Moduleinschub im nächsten Schritt nicht richtig in das Gehäuse einsetzen.
Prüfen Sie am Moduleinschub, ob Sie die Unverlierbarkeitsschrauben mit den Fingern hin und her bewegen können. Wenn Sie dies nicht können, schrauben Sie sie soweit ein, bis Sie es können.
Setzen Sie den Moduleinschub in das Gehäuse ein. Für die folgenden Schritte sind mindestens zwei Personen erforderlich:
- Greifen Sie den Moduleinschub auf beiden Seiten von unten.
- Heben Sie den Moduleinschub auf Gehäusehöhe an.
- Platzieren Sie den Moduleinschub so im Gehäuse, dass sich das Modul circa 25 cm weit im Gehäuse befindet.
- Schieben Sie den Moduleinschub auf die Schienen und in das Gehäuse, bis sich das Modul vollständig im Gehäuse befindet.
Damit Sie den Moduleinschub leichter im Gehäuse befestigen können, ziehen Sie den Moduleinschub einige Millimeter heraus (circa 2 bis 5 mm).
Bewegen Sie jede Unverlierbarkeitsschraube mit dem Schraubendreher hin und her und drücken Sie sie dabei nach innen, bis die Schraube in das Gewinde gleitet.
Schieben Sie den Moduleinschub bis zum Anschlag in das Gehäuse zurück.
Ziehen Sie die vier Unverlierbarkeitsschrauben des Moduleinschubs gleichmäßig und schrittweise handfest an.
ACHTUNG