Wann
Beschädigung der Tür
TIPP
Es ist nicht erforderlich, die Türen für die Wartungsarbeiten zu entfernen. Sollte dies aus einem bestimmten Grund oder für eine bestimmte Arbeit erforderlich sein, folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt.
Erforderliche Teile
Ersatztür
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
Um die Türangeln nicht zu beschädigen, gehen Sie bei den folgenden Schritten vorsichtig vor und wenden Sie keine Gewalt an.
  1. Falls sich die zu tauschende Tür direkt unterhalb des Solvent Racks befindet, heben Sie die vordere Kante des Solvent Racks leicht an.
  2. Zum Entfernen einer Tür drücken Sie die Tür beim Öffnen nach oben.
    Öffnen Sie die Tür bis zu einer Position, in der die beiden Türangeln am Gehäuse mit den Nuten in der Tür ausgerichtet sind. Sie können die Tür nur entfernen, wenn sich die Angeln in den Nuten befinden.
  3. Aushängen einer Tür
    Abbildung: Aushängen einer Tür
    Nr.
    Beschreibung
    1
    Türangel am Gehäuse
    2
    Aufnahmenut der Tür
  4. Kippen Sie die Tür leicht nach außen, weg vom Gehäuse, und entfernen Sie die Tür.
  5. Zum Einbau der Tür richten Sie die Tür mit den Türangeln am Gehäuse aus. Klemmen Sie keine Schläuche oder Kapillaren zwischen Tür und Gehäuse ein.
  6. Setzen Sie die Türangeln in die Nut ein, indem Sie die Tür nach oben drücken und leicht drehen.
  7. Drücken Sie die Tür nach unten, damit sie einrastet.
    Sie können die Tür nur schließen, wenn sie korrekt eingebaut ist.