In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu weiteren Störungen, die beim Betrieb des Gerätes auftreten können. Suchen Sie in der Tabelle, welche die entsprechende Art von Fehlerbild behandelt, nach möglichen Ursachen und lesen Sie die Beschreibung zur Abhilfe, um das Problem schnell zu lösen.
Prüfen Sie auch den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung, wenn eine Störung auftritt. Die Meldung enthält gegebenenfalls weitere Informationen.
Beachten Sie, dass dieser Abschnitt nur Informationen zu Fehlerbildern und Ursachen liefert, die direkt mit dem Gerät zusammenhängen. Weitere Informationen zur Fehlersuche im Vanquish-System finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
TIPP
Wenn Sie eine Störung mithilfe der Beschreibungen in diesem Kapitel nicht selbst beheben können, oder Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|---|
Rauschen | Luftblasen in der Pumpe | Siehe Abschnitt System-Fehlersuche in der Vanquish-System-Betriebsanleitung. |
| Luftblasen im Detektor |
|
| Messzelle verschmutzt | Reinigen Sie die Referenz- und Probenmesszelle. Siehe Reinigen der Messzelle. |
| Schwache Lampe | Prüfen Sie den Wert für die ValidationLampVoltage. Sollte er 4,5 V überschreiten, wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Schwankungen in der Umgebungstemperatur | Stellen Sie den Detektor in eine stabilere Umgebung. |
| Mechanische Erschütterung | Vermeiden Sie während Messungen das Berühren der Modul-Vorderseite (schließen Sie die Türen) oder der elektrischen Anschlüsse. |
| Der Dampfdruck der mobilen Phase ist zu hoch für den Detektor |
|
| Elektrische Störsignale aus der Netzleitung oder einer Hochfrequenzquelle | Isolieren Sie die Stromquelle für den Detektor von anderem schweren Gerät wie zum Beispiel Motoren. |
Zyklisches Rauschen | Schwankungen in der Umgebungstemperatur | Stellen Sie den Detektor in eine stabilere Umgebung. |
| Luftblasen in der Referenzzelle | Spülen Sie den Detektor mit PURGE ein/aus (siehe Spülen der Messzelle). |
Zyklisches Rauschen, das der Frequenz des Pumpenhubs entspricht | Waste-Leitung mit zu kleinem Durchmesser |
|
Drift | Messzelle verschmutzt | Reinigen Sie die Referenz- und Probenmesszelle. Siehe Reinigen der Messzelle. |
| Messzelle beschädigt | Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit im Ablaufschlauch befindet, die auf eine kaputte Messzelle hinweist. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Kontamination aus dem HPLC-System | Spülen Sie das HPLC-System mit einem Lösungsmittel, das stärker ist als die mobile Phase (weniger polar im Falle der Umkehrphase), bis die Kontamination verschwindet. |
| Kontaminierte Lösungsmittel, oder nicht HPLC-Qualität | Verwenden Sie eine frisch vorbereitete mobile Phase (vorgemischt, entgast). |
| Der Dampfdruck der mobilen Phase ist zu hoch für die Betriebstemperatur, was zu Luftblasen in der Referenzzelle führt |
|
| Tetrahydrofuran (THF) in der mobilen Phase oxidiert in der Referenzzelle |
|
Eine Basisliniendrift tritt innerhalb weniger Stunden vom Start auf | Das Lösungsmittel in der Referenzzelle ist veraltet und nicht mehr in Ordnung | Spülen Sie die Referenzzelle mit mobiler Phase (siehe Spülen der Messzelle). |
Die Basislinie geht nicht auf Null | Die Proben- und die Referenzzelle enthalten keine identische Lösung | Spülen Sie die Proben- und Referenzzelle mit mobiler Phase (siehe Spülen der Messzelle). |
| Die Referenzzelle enthält Luftblasen | Spülen Sie die Proben- und Referenzzelle mit mobiler Phase (siehe Spülen der Messzelle). |
| Messzelle verschmutzt | Reinigen Sie die Referenz- und Probenmesszelle. Siehe Reinigen der Messzelle. |
| Messzelle beschädigt | Prüfen Sie, ob sich Flüssigkeit im Ablaufschlauch befindet, die auf eine kaputte Messzelle hinweist. Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Lampe schwach oder nicht justiert | Prüfen Sie den Wert für die ValidationLampVoltage. Sollte er 4,5 V überschreiten, wenden Sie sich an den Kundendienst. |
Intensitätsalarm | Messzelle verschmutzt | Reinigen Sie die Referenz- und Probenmesszelle. Siehe Reinigen der Messzelle. |
| Lampe ausgebrannt | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Messzelle leer | Füllen Sie die Messzelle mit Eluent. |